4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6845-1G PC6845-250MG
APOSPC6845-1GEA 64.3 EUR
APOSPC6845-1G APOSPC6845-250MG
4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₇F₃O₂
Smeltpunt: 174…179 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01091005
CAS nummer: 149105-11-3