3-Amino-2,5,6-trifluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6848-1G PC6848-5G PC6848-25G
APOSPC6848-1GEA 80.4 EUR
APOSPC6848-1G APOSPC6848-5G APOSPC6848-25G
3-Amino-2,5,6-trifluorobenzoic acid 98%
3-Amino-2,5,6-trifluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₂
Smeltpunt: 175…180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075469
CAS nummer: 133622-65-8