3-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6856-1G PC6856-5G PC6856-250MG
APOSPC6856-1GEA 122 EUR
APOSPC6856-1G APOSPC6856-5G APOSPC6856-250MG
3-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236241
CAS nummer: 41429-18-9