3H-Tetrafluoropropionyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6867E-25G PC6867E-5G
APOSPC6867E-25GEA 798 EUR
APOSPC6867E-25G APOSPC6867E-5G
3H-Tetrafluoropropionyl chloride 97%
3H-Tetrafluoropropionyl chloride
Formule: C₃HClF₄O
Kookpunt: 38…40 °C
Dichtheid: 1,521 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153278
CAS nummer: 663-73-0
UN: 3265
ADR: 8,II