Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)-1,2-propenoxide
PC6867H-25G PC6867H-5G PC6867H-1G
APOSPC6867H-25GEA 277 EUR
APOSPC6867H-25G APOSPC6867H-5G APOSPC6867H-1G
Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formule: C₆H₈O₂F₄
Kookpunt: 50…52 °C
Dichtheid: 1,327 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00054682
CAS nummer: 19932-26-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III