2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6871-100G PC6871-25G PC6871-5G
APOSPC6871-100GEA 0 EUR
APOSPC6871-100G APOSPC6871-25G APOSPC6871-5G
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 98%
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrFO
MW: 203.01 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07782044
CAS nummer: 891180-59-9