4-Bromo-7-fluoroindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6872-1G PC6872-250MG
APOSPC6872-1GEA 527 EUR
APOSPC6872-1G APOSPC6872-250MG
4-Bromo-7-fluoroindole
4-Bromo-7-fluoroindole
Formule: C₈H₅BrFN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03095318
CAS nummer: 883500-66-1