2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-3-fluorobenzene
PC6878-1G PC6878-25G PC6878-5G
APOSPC6878-1GEA 30.8 EUR
APOSPC6878-1G APOSPC6878-25G APOSPC6878-5G
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 99%
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂F
MW: 267.923 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12911576
CAS nummer: 1184918-22-6
UN: 3261
ADR: 8 III