Tetrafluorosuccinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6880-25G PC6880-5G PC6880-1G
APOSPC6880-25GEA 307 EUR
APOSPC6880-25G APOSPC6880-5G APOSPC6880-1G
Tetrafluorosuccinic acid 98%
Tetrafluorosuccinic acid
Formule: C₄H₂F₄O₄
Kookpunt: 150 °C/15mmHg
Smeltpunt: 115…117 °C
Dichtheid: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042430
CAS nummer: 377-38-8
EINECS: 206-820-7
UN: 3261
ADR: 8,III