Boron trifluoride dihydrate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6883-100ML PC6883-500ML
APOSPC6883-100MLEA 95 EUR
APOSPC6883-100ML APOSPC6883-500ML
Boron trifluoride dihydrate 96%
Boron trifluoride dihydrate
Formule: BF₃·2H₂O
Kookpunt: 58…60 °C/1,5mmHg
Smeltpunt: 6 °C
Dichtheid: 1,636 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149901
CAS nummer: 13319-75-0
UN: 2851
ADR: 8,II