Methyl-3-oxo-3-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6886-1G PC6886-5G
APOSPC6886-1GEA 205 EUR
APOSPC6886-1G APOSPC6886-5G
Methyl-3-oxo-3-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoate 95%
Methyl-3-oxo-3-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoate
Formule: C₁₀H₈F₃NO₃
Smeltpunt: 60…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862654
CAS nummer: 386704-15-0