2-Chloro-5-fluoro-4-methoxypyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6888-5G PC6888-25G
APOSPC6888-5GEA 70.1 EUR
APOSPC6888-5G APOSPC6888-25G
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxypyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxypyrimidine
Formule: C₅H₄ClFN₂O
MW: 162.55 g/mol
Smeltpunt: 37…39 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07440062
CAS nummer: 37554-70-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III