Tetrafluoroterephthalic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6900-1G PC6900-5G
APOSPC6900-1GEA 22 EUR
APOSPC6900-1G APOSPC6900-5G
Tetrafluoroterephthalic acid 97%
Tetrafluoroterephthalic acid
Formule: C₈H₂F₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012301
CAS nummer: 652-36-8
EINECS: 211-489-7