2,3,5-Trifluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6903-5G PC6903-10G PC6903-1G
APOSPC6903-5GEA 77.5 EUR
APOSPC6903-5G APOSPC6903-10G APOSPC6903-1G
2,3,5-Trifluorobenzoic acid 98%
2,3,5-Trifluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃F₃O₂
Smeltpunt: 108…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061200
CAS nummer: 654-87-5