3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6911-100G PC6911-25G PC6911-5G
APOSPC6911-100GEA 596 EUR
APOSPC6911-100G APOSPC6911-25G APOSPC6911-5G
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₃
Smeltpunt: 240 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02093051
CAS nummer: 248270-25-9