4-Chloro-3-fluorophenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Chloro-3-fluorobenzeneboronic acid, (4-Chloro-3-fluorophenyl)metaboric acid, (4-Chloro-3-fluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-chloro-3-fluorophenyl)borane
PC6912-1G PC6912-25G PC6912-5G
APOSPC6912-1GEA 22 EUR
APOSPC6912-1G APOSPC6912-25G APOSPC6912-5G
4-Chloro-3-fluorophenylboronic acid 98%
4-Chloro-3-fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BClFO₂
Smeltpunt: 198…204 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01319010
CAS nummer: 137504-86-0