4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6913-25G PC6913-5G
APOSPC6913-25GEA 43.8 EUR
APOSPC6913-25G APOSPC6913-5G
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
Smeltpunt: 191…196 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02093072
CAS nummer: 139911-29-8