3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6915-1G PC6915-25G PC6915-5G
APOSPC6915-1GEA 22 EUR
APOSPC6915-1G APOSPC6915-25G APOSPC6915-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115854
CAS nummer: 693245-52-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III