4,5-Difluoro-2-iodobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,5-Difluoro-2-Iodobenzoic acid
PC6916-1G PC6916-25G PC6916-5G
APOSPC6916-1GEA 22 EUR
APOSPC6916-1G APOSPC6916-25G APOSPC6916-5G
4,5-Difluoro-2-iodobenzoic acid
4,5-Difluoro-2-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₃F₂IO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02684316
CAS nummer: 130137-05-2