2,5-Difluoro-4-nitrophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6921-1G PC6921-5G PC6921-250MG
APOSPC6921-1GEA 73.2 EUR
APOSPC6921-1G APOSPC6921-5G APOSPC6921-250MG
2,5-Difluoro-4-nitrophenol
2,5-Difluoro-4-nitrophenol
Formule: C₆H₃F₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039297
CAS nummer: 120103-18-6