3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6928-10G PC6928-5G PC6928-1G
APOSPC6928-10GEA 353 EUR
APOSPC6928-10G APOSPC6928-5G APOSPC6928-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
MW: 201.15 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025378
CAS nummer: 916420-59-2