2,3,5,6-Tetrafluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6930-5G PC6930-1G PC6930-10G
APOSPC6930-5GEA 234 EUR
APOSPC6930-5G APOSPC6930-1G APOSPC6930-10G
2,3,5,6-Tetrafluorotoluene 98%
2,3,5,6-Tetrafluorotoluene
Formule: C₇H₄F₄
Kookpunt: 125…126 °C
Dichtheid: 1,347 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 25 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 5230-78-4
EINECS: 226-028-5
UN: 1993
ADR: 3,III