3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)methanone
PC6934-1G PC6934-5G PC6934-10G
APOSPC6934-1GEA 23.4 EUR
APOSPC6934-1G APOSPC6934-5G APOSPC6934-10G
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone
Formule: C₁₇H₆F₁₂O
Smeltpunt: 139…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042474
CAS nummer: 175136-66-0