2-Bromo-1-(4-bromo-2-fluorophenyl)ethanone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Bromo-2-fluorophenacyl bromide
PC6936-1G PC6936-5G PC6936-10G
APOSPC6936-1GEA 176 EUR
APOSPC6936-1G APOSPC6936-5G APOSPC6936-10G
2-Bromo-1-(4-bromo-2-fluorophenyl)ethanone 98%
2-Bromo-1-(4-bromo-2-fluorophenyl)ethanone
Formule: C₈H₅Br₂FO
MW: 295.93 g/mol
Smeltpunt: 79…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847024
CAS nummer: 869569-77-7
UN: 1759
ADR: 8 III