Tetramethylammonium tetrafluoroborate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6938-100G PC6938-25G PC6938-10G PC6938-5G
APOSPC6938-100GEA 0 EUR
APOSPC6938-100G APOSPC6938-25G APOSPC6938-10G APOSPC6938-5G
Tetramethylammonium tetrafluoroborate 97%
Tetramethylammonium tetrafluoroborate
Formule: C₄H₁₂BF₄N
Smeltpunt: 417…419 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011745
CAS nummer: 661-36-9