Thallium(I) fluoride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6942-25G PC6942-100G
APOSPC6942-25GEA 154 EUR
APOSPC6942-25G APOSPC6942-100G
Thallium(I) fluoride 99%
Thallium(I) fluoride
Formule: FTl
MW: 223.38 g/mol
Kookpunt: 655 °C
Smeltpunt: 327 °C
Dichtheid: 8.23 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00049607
CAS nummer: 7789-27-7
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09397