2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6949-1G PC6949-5G
APOSPC6949-1GEA 22 EUR
APOSPC6949-1G APOSPC6949-5G
2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride 95%
2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃ClFIO
Kookpunt: 97…99 °C/5mmHg
Dichtheid: 1,956 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094410
CAS nummer: 111771-12-1
UN: 3265
ADR: 8,II