2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6960-1G PC6960-500MG PC6960-5G
APOSPC6960-1GEA 220 EUR
APOSPC6960-1G APOSPC6960-500MG APOSPC6960-5G
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
MW: 215.9880 g/mol
Kookpunt: 80…82 °C/26mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042244
CAS nummer: 70158-59-7