3-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6975-5G PC6975-25G
APOSPC6975-5GEA 29.2 EUR
APOSPC6975-5G APOSPC6975-25G
3-Bromo-2-fluorobenzonitrile
3-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrFN
Smeltpunt: 37…39 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06657980
CAS nummer: 840481-82-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable