3-(Trifluoromethoxy)toluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6982-25G PC6982-5G
APOSPC6982-25GEA 152 EUR
APOSPC6982-25G APOSPC6982-5G
3-(Trifluoromethoxy)toluene 98%
3-(Trifluoromethoxy)toluene
Formule: C₈H₇F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07366526
CAS nummer: 705-44-2
UN: 1993
ADR: 3 III