2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC6988-1G PC6988-25G PC6988-5G
APOSPC6988-1GEA 29.2 EUR
APOSPC6988-1G APOSPC6988-25G APOSPC6988-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BF₄O₃
Smeltpunt: 90…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027234
CAS nummer: 881402-22-8