2-Amino-3-methylbenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6989-10G PC6989-1G PC6989-5G
APOSPC6989-10GEA 498 EUR
APOSPC6989-10G APOSPC6989-1G APOSPC6989-5G
2-Amino-3-methylbenzotrifluoride
2-Amino-3-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₈F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03701069
CAS nummer: 88301-98-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III