p-Toluenesulphonyl fluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: p-toluenesulphonylfluoride
PC6991-25G PC6991-100G
APOSPC6991-25GEA 111 EUR
APOSPC6991-25G APOSPC6991-100G
p-Toluenesulphonyl fluoride 98%
p-Toluenesulphonyl fluoride
Formule: C₇H₇FO₂S
MW: 174.19 g/mol
Kookpunt: 112 °C/16mmHg
Smeltpunt: 40…41 °C
Vlampunt: 105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007421
CAS nummer: 455-16-3
UN: 3261
ADR: 8 II