Perfluorobutane-1-sulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6996-1G PC6996-5G PC6996-25G
APOSPC6996-1GEA 95 EUR
APOSPC6996-1G APOSPC6996-5G APOSPC6996-25G
Perfluorobutane-1-sulphonyl chloride 97%
Perfluorobutane-1-sulphonyl chloride
Formule: C₄ClF₉O₂S
Kookpunt: 100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412262
CAS nummer: 2991-84-6
UN: 3265
ADR: 8,II