2-Bromo-5-fluoro-4-pyridineboronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6997-1G PC6997-5G
APOSPC6997-1GEA 227 EUR
APOSPC6997-1G APOSPC6997-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-pyridineboronic acid 96%
2-Bromo-5-fluoro-4-pyridineboronic acid
Formule: C₅H₄BBrFNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04973353
CAS nummer: 1072951-43-9