2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7010-25G PC7010-5G PC7010-100G
APOSPC7010-25GEA 95 EUR
APOSPC7010-25G APOSPC7010-5G APOSPC7010-100G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄BrF₃O
Kookpunt: 50…55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973760
CAS nummer: 102684-91-3