3-Chloro-2,6-difluorophenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (3-Chloro-2,6-difluorophenyl)boronic acid
PC7011-1G PC7011-5G
APOSPC7011-1GEA 70.1 EUR
APOSPC7011-1G APOSPC7011-5G
3-Chloro-2,6-difluorophenylboronic acid 98%
3-Chloro-2,6-difluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₄BClF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038753
CAS nummer: 1031226-45-5