5-Chloro-2,4-difluorophenylboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7012-1G PC7012-5G
APOSPC7012-1GEA 73 EUR
APOSPC7012-1G APOSPC7012-5G
5-Chloro-2,4-difluorophenylboronic acid pinacol ester
5-Chloro-2,4-difluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₄BClF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08669564
CAS nummer: 1073354-65-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable