3-Fluorophenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Fluorobenzeneboronic acid, (3-Fluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(3-fluorophenyl)borane, (3-Fluorophenyl)metaboric acid
PC7016-25G PC7016-5G PC7016-100G
APOSPC7016-25GEA 42.4 EUR
APOSPC7016-25G APOSPC7016-5G APOSPC7016-100G
3-Fluorophenylboronic acid 97%
3-Fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₆BFO₂
Smeltpunt: 211…221 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236042
CAS nummer: 768-35-4
EINECS: 476-720-8