2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7017-1G PC7017-500MG
APOSPC7017-1GEA 287 EUR
APOSPC7017-1G APOSPC7017-500MG
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224.3726 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09037968
CAS nummer: 851756-52-0