4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7018-1G PC7018-5G
APOSPC7018-1GEA 0 EUR
APOSPC7018-1G APOSPC7018-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₅BClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06657823
CAS nummer: 445303-09-3