2,3-Difluoro-6-methoxyphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7025-1G PC7025-5G PC7025-25G
APOSPC7025-1GEA 131 EUR
APOSPC7025-1G APOSPC7025-5G APOSPC7025-25G
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylboronic acid 98%
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BF₂O₃
Smeltpunt: 125…130 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03095116
CAS nummer: 957061-21-1