2,5-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid
PC7026-1G PC7026-5G
APOSPC7026-1GEA 242 EUR
APOSPC7026-1G APOSPC7026-5G
2,5-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid 98%
2,5-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BF₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038754
CAS nummer: 897958-93-9