6-Bromo-2,3-difluorotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7027-1G PC7027-5G PC7027-25G
APOSPC7027-1GEA 27.8 EUR
APOSPC7027-1G APOSPC7027-5G APOSPC7027-25G
6-Bromo-2,3-difluorotoluene
6-Bromo-2,3-difluorotoluene
Formule: C₇H₅BrF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07777161
CAS nummer: 847502-81-2