2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7034-100MG PC7034-250MG
APOSPC7034-100MGEA 45.4 EUR
APOSPC7034-100MG APOSPC7034-250MG
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid
Formule: C₅H₄BF₂NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04114289
CAS nummer: 401816-16-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable