3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7035-100MG PC7035-1G PC7035-5G
APOSPC7035-100MGEA 22 EUR
APOSPC7035-100MG APOSPC7035-1G APOSPC7035-5G
3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₉H₁₀BFO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08064050
CAS nummer: 1072952-52-3