2-Fluoro-5-formylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7037-1G PC7037-5G PC7037-10G
APOSPC7037-1GEA 26.3 EUR
APOSPC7037-1G APOSPC7037-5G APOSPC7037-10G
2-Fluoro-5-formylpyridine 97%
2-Fluoro-5-formylpyridine
Formule: C₆H₄FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08064049
CAS nummer: 677728-92-6