1,1,1-Trichlorotrifluoroacetone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7039-25G PC7039-5G
APOSPC7039-25GEA 1230 EUR
APOSPC7039-25G APOSPC7039-5G
1,1,1-Trichlorotrifluoroacetone 97%
1,1,1-Trichlorotrifluoroacetone
Formule: Cl₃CC(O)CF₃
Kookpunt: 86…90 °C
Dichtheid: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042128
CAS nummer: 758-42-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III