5-Fluoro-2-formylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7042-1G PC7042-5G PC7042-10G
APOSPC7042-1GEA 61.4 EUR
APOSPC7042-1G APOSPC7042-5G APOSPC7042-10G
5-Fluoro-2-formylpyridine
5-Fluoro-2-formylpyridine
Formule: C₆H₄FNO
Kookpunt: 72…74 °C/21mmHg
Smeltpunt: 31…33 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781242
CAS nummer: 31181-88-1