2-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Fluoro-3-methylphenyl)boronic acid
PC7045-1G PC7045-5G PC7045-25G
APOSPC7045-1GEA 22 EUR
APOSPC7045-1G APOSPC7045-5G APOSPC7045-25G
2-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
2-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
MW: 153.95 g/mol
Smeltpunt: 77…79 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06409950
CAS nummer: 762287-58-1